4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954434-10G
OR954434-1G
OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA
776
CHF
APOSOR954434-10G
APOSOR954434-1G
APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040447 CAS-Nummer: 76693-04-4 |