Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954312-1G OR954312-5G
APOSOR954312-1GEA 219 CHF
APOSOR954312-1G APOSOR954312-5G
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027455
CAS-Nummer: 58842-61-8