2,3-Dimethylindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954291-1G
APOSOR954291-1GEA
219
CHF
APOSOR954291-1G
2,3-Dimethylindoline 95%
2,3-Dimethylindoline
Formel:
C₁₀H₁₃N MW: 147,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005707 CAS-Nummer: 22120-50-9 |