5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954277-1G
OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA
201
CHF
APOSOR954277-1G
APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formel:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22586697 CAS-Nummer: 1415819-87-2 |