2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 64.5 CHF
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155.582 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09910248
CAS-Nummer: 790696-96-7