6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954145-1G
OR954145-250MG
APOSOR954145-1GEA
862
CHF
APOSOR954145-1G
APOSOR954145-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
6-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formel:
C₈H₈N₂O MW: 148.162 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704815 CAS-Nummer: 478832-60-9 |