4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953894-1G
OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA
201
CHF
APOSOR953894-1G
APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₇ClN₂OS MW: 190,651 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07852062 CAS-Nummer: 129865-54-9 |