3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953830-1G OR953830-250MG
APOSOR953830-1GEA 602 CHF
APOSOR953830-1G APOSOR953830-250MG
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09883052
CAS-Nummer: 50911-59-6