1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953808-1G OR953808-5G
APOSOR953808-1GEA 262 CHF
APOSOR953808-1G APOSOR953808-5G
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formel: C₈H₁₄N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00972028
CAS-Nummer: 6289-40-3