Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953799-1G
OR953799-5G
APOSOR953799-1GEA
213
CHF
APOSOR953799-1G
APOSOR953799-5G
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238711 CAS-Nummer: 205873-58-1 |