Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR953789-1G OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA 1030 CHF
APOSOR953789-1G APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03434391
CAS-Nummer: 19741-30-1