1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 624 CHF
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198854
CAS-Nummer: 854184-18-2