Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953745-1G
OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA
323
CHF
APOSOR953745-1G
APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05191947 CAS-Nummer: 535925-69-0 |