Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953743-1G OR953743-5G
APOSOR953743-1GEA 110 CHF
APOSOR953743-1G APOSOR953743-5G
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11053644
CAS-Nummer: 1159823-34-3