2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 340 CHF
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375277
CAS-Nummer: 169508-94-5