Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953692-1G OR953692-250MG OR953692-5G
APOSOR953692-1GEA 358 CHF
APOSOR953692-1G APOSOR953692-250MG APOSOR953692-5G
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14584681
CAS-Nummer: 64210-57-7