4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953604-1G
APOSOR953604-1GEA 62.7 CHF
APOSOR953604-1G
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375238
CAS-Nummer: 583-47-1