N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 145 CHF
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07409347
CAS-Nummer: 892579-09-8