Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953529-1G
OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA
172
CHF
APOSOR953529-1G
APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ MW: 182,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656636 CAS-Nummer: 6214-46-6 |