Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 323 CHF
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,237 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09752674
CAS-Nummer: 2739-99-3