4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Chloro-1-butylsulphonyl Chloride
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 76.6 CHF
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₈Cl₂O₂S
MW: 191,076 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09952390
CAS-Nummer: 1633-84-7
UN: 3265
ADR: 8,III