4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953354-5G
APOSOR953354-5GEA 115 CHF
APOSOR953354-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456057
CAS-Nummer: 108035-45-6