4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953332-1G
OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA
262
CHF
APOSOR953332-1G
APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Formel:
C₇H₁₅NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09909445 CAS-Nummer: 2987-05-5 |