Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
OR953328-1G OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA 69.6 CHF
APOSOR953328-1G APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Formel: C₉H₁₄O₄
MW: 186.205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410652
CAS-Nummer: 887411-85-0