Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953290-1G OR953290-250MG
APOSOR953290-1GEA 195 CHF
APOSOR953290-1G APOSOR953290-250MG
Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl benzofuran-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204199
CAS-Nummer: 108763-47-9