Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953267-1G OR953267-5G
APOSOR953267-1GEA 184 CHF
APOSOR953267-1G APOSOR953267-5G
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Ethyl 2-chloroethylcarbamate
Formel: C₅H₁₀ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038117
CAS-Nummer: 6329-26-6