Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953240-1G
OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA
227
CHF
APOSOR953240-1G
APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698624 CAS-Nummer: 1060815-23-7 |