Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR953223-1G
OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA
960
CHF
APOSOR953223-1G
APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃·ClH MW: 231,676 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07285352 CAS-Nummer: 1049782-92-4 |