Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953222-100G OR953222-25G
APOSOR953222-100GEA 36.1 CHF
APOSOR953222-100G APOSOR953222-25G
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264019
CAS-Nummer: 40061-54-9