1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953218-1G
OR953218-250MG
APOSOR953218-1GEA
250
CHF
APOSOR953218-1G
APOSOR953218-250MG
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06637477 CAS-Nummer: 60289-68-1 |