1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953195-25G
OR953195-5G
APOSOR953195-25GEA
142
CHF
APOSOR953195-25G
APOSOR953195-5G
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
1-(3-Nitrophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053608 CAS-Nummer: 5400-78-2 |