(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953185-1G OR953185-250MG OR953185-500MG
APOSOR953185-1GEA 862 CHF
APOSOR953185-1G APOSOR953185-250MG APOSOR953185-500MG
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formel: C₉H₁₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191731
CAS-Nummer: 131288-67-0