Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 522 CHF
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144.168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035886
CAS-Nummer: 3682-43-7