6-Aminoquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953083-100MG
OR953083-1G
OR953083-250MG
APOSOR953083-100MGEA
174
CHF
APOSOR953083-100MG
APOSOR953083-1G
APOSOR953083-250MG
6-Aminoquinazoline 95%
6-Aminoquinazoline
Formel:
C₈H₇N₃ MW: 145,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697883 CAS-Nummer: 101421-72-1 |