2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G
OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA
724
CHF
APOSOR953029-1G
APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formel:
C₉H₉NO₄ MW: 195,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690064 CAS-Nummer: 63746-25-8 |