cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 59.2 CHF
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N·ClH
MW: 149.662 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09991703
CAS-Nummer: 33483-66-8