tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952997-1G OR952997-250MG
APOSOR952997-1GEA 360 CHF
APOSOR952997-1G APOSOR952997-250MG
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₆N₂O₄
MW: 286,367 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07370046
CAS-Nummer: 416852-69-2