Chroman-4-one oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952980-1G OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA 905 CHF
APOSOR952980-1G APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Formel: C₉H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463254
CAS-Nummer: 24541-01-3