Methyl 2-hexenoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-Hexenoate
OR952905-100G
OR952905-25G
APOSOR952905-100GEA
254
CHF
APOSOR952905-100G
APOSOR952905-25G
Methyl 2-hexenoate 98%
Methyl 2-hexenoate
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,169 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00048798 CAS-Nummer: 2396-77-2 |