Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 291 CHF
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738908
CAS-Nummer: 435271-32-2