Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952867-1G OR952867-250MG
APOSOR952867-1GEA 170 CHF
APOSOR952867-1G APOSOR952867-250MG
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13174778
CAS-Nummer: 106584-51-4