N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA 88.9 CHF
APOSOR952845-1G APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,233 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115409
CAS-Nummer: 568577-84-4