2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952803-1G OR952803-250MG
APOSOR952803-1GEA 187 CHF
APOSOR952803-1G APOSOR952803-250MG
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
2-(O-Tolylamino)ethanol
Formel: C₉H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083105
CAS-Nummer: 136-80-1