3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Chloromethyl)pyrazole Hydrochloride
OR952758-1G OR952758-5G
APOSOR952758-1GEA 135 CHF
APOSOR952758-1G APOSOR952758-5G
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride
Formel: C₄H₅ClN₂·ClH
MW: 153,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234808
CAS-Nummer: 69658-97-5