(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-1GEA 61 CHF
APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00516888
CAS-Nummer: 1879-58-9