1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952740-100MG
OR952740-1G
OR952740-250MG
APOSOR952740-100MGEA
227
CHF
APOSOR952740-100MG
APOSOR952740-1G
APOSOR952740-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂S MW: 190,265 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06655204 CAS-Nummer: 87216-53-3 |