(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952693-10G
OR952693-1G
OR952693-5G
APOSOR952693-10GEA
1190
CHF
APOSOR952693-10G
APOSOR952693-1G
APOSOR952693-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid
Formel:
C₆H₇NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01993666 CAS-Nummer: 79673-53-3 |