7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952650-1G
OR952650-250MG
APOSOR952650-1GEA
923
CHF
APOSOR952650-1G
APOSOR952650-250MG
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133,151 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05723324 CAS-Nummer: 27582-20-3 |