7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952649-1G
OR952649-250MG
APOSOR952649-1GEA
688
CHF
APOSOR952649-1G
APOSOR952649-250MG
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369975 CAS-Nummer: 422318-36-3 |