7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 414 CHF
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061210
CAS-Nummer: 31846-36-3